4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-3-fluoropyridin-4-amine
PC400526-1G
PC400526-250MG
APOSPC400526-1GEA
2650
CZK
APOSPC400526-1G
APOSPC400526-250MG
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
4-Amino-2-chloro-3-fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₄ClFN₂ MW: 146,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16606117 CAS číslo: 1227577-03-8 |