Tisk…
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400523-1G PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA 3580 CZK
APOSPC400523-1G APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄Cl₃FN₂
Bod tání: 37…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040435
CAS číslo: 6693-08-9