Tisk…
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-3-fluoropiperidine
PC400522-250MG PC400522-500MG
APOSPC400522-250MGEA 16140 CZK
APOSPC400522-250MG APOSPC400522-500MG
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile 95%
3-Fluoropiperidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₉FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690799
CAS číslo: 1265323-71-4