Tisk…
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-fluoro-1H-benzimidazol-5-amine
PC400519-250MG PC400519-500MG
APOSPC400519-250MGEA 14920 CZK
APOSPC400519-250MG APOSPC400519-500MG
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅ClFN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690795
CAS číslo: 1426290-07-4