Tisk…
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400518-1G PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA 14520 CZK
APOSPC400518-1G APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈Cl₂FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11500226
CAS číslo: 1089333-20-9