Tisk…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400515-1G PC400515-5G PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA 1040 CZK
APOSPC400515-1G APOSPC400515-5G APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110260
CAS číslo: 1114809-11-8