Tisk…
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400504-250MG PC400504-500MG
APOSPC400504-250MGEA 15740 CZK
APOSPC400504-250MG APOSPC400504-500MG
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
2-Bromo-5-fluoropyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₅H₅BrFN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443191
CAS číslo: 1227958-29-3