Tisk…
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethyl)-4-hydroxy-5-nitropyridine
PC400192-1G PC400192-250MG PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA 24400 CZK
APOSPC400192-1G APOSPC400192-250MG APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₃
MW: 190,104 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25481266
CAS číslo: 1805314-41-3