Tisk…
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 2110 CZK
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28657035
CAS číslo: 1698028-23-7