Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)-pyridine
PC400190-1G PC400190-250MG
APOSPC400190-1GEA 14880 CZK
APOSPC400190-1G APOSPC400190-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₅ClFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26127744
CAS číslo: 1820741-49-8