Tisk…
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoro-4-isopropyloxyphenylboronic acid
PC400189-1G PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA 10750 CZK
APOSPC400189-1G APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BF₂O₃
MW: 215.99 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22689791
CAS číslo: 2096337-66-3