Tisk…
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400188-1G PC400188-250MG
APOSPC400188-1GEA 2900 CZK
APOSPC400188-1G APOSPC400188-250MG
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₃BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519042
CAS číslo: 1093758-87-2