Tisk…
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 7180 CZK
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848356
CAS číslo: 943551-28-8