Tisk…
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400185-1G PC400185-250MG
APOSPC400185-1GEA 16870 CZK
APOSPC400185-1G APOSPC400185-250MG
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Methyl 5-amino-3-fluoropicolinate
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22376791
CAS číslo: 1374652-08-0