Tisk…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400183-1G PC400183-250MG
APOSPC400183-1GEA 18190 CZK
APOSPC400183-1G APOSPC400183-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,552 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28118890
CAS číslo: 1807217-26-0