Tisk…
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400182-1G PC400182-250MG
APOSPC400182-1GEA 11740 CZK
APOSPC400182-1G APOSPC400182-250MG
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₅F₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846605
CAS číslo: 1260811-97-9