Tisk…
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylpyridine-4-boronic acid
PC400180-1G PC400180-250MG PC400180-100MG
APOSPC400180-1GEA 10350 CZK
APOSPC400180-1G APOSPC400180-250MG APOSPC400180-100MG
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
(2-Fluoro-3-methylpyridin-4-yl)boronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₂
MW: 154.935 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16611287
CAS číslo: 1451391-34-6