6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400179-1G
PC400179-250MG
APOSPC400179-1GEA
34720
CZK
APOSPC400179-1G
APOSPC400179-250MG
6-Bromo-2,3-difluoropyridine 95%
6-Bromo-2,3-difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂BrF₂N MW: 193,977 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20527926 CAS číslo: 1257071-45-6 |