Tisk…
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 11180 CZK
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₃N₂·ClH
MW: 212.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117755
CAS číslo: 1185022-87-0