Tisk…
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400177-1G PC400177-250MG
APOSPC400177-1GEA 6820 CZK
APOSPC400177-1G APOSPC400177-250MG
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₆FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036455
CAS číslo: 1233501-57-9