Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400175-1G PC400175-250MG
APOSPC400175-1GEA 9690 CZK
APOSPC400175-1G APOSPC400175-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
2-Bromo-3-fluoro-5-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₅BrFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26127752
CAS číslo: 1820608-42-1