5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400174-1G
PC400174-250MG
APOSPC400174-1GEA
39680
CZK
APOSPC400174-1G
APOSPC400174-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅BrFNO₂S MW: 254,077 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28656592 CAS číslo: 1446002-35-2 |