Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400172-1G PC400172-250MG
APOSPC400172-1GEA 3410 CZK
APOSPC400172-1G APOSPC400172-250MG
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₅F₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847748
CAS číslo: 1239648-22-6