Tisk…
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 9590 CZK
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆ClFN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689793
CAS číslo: 1416714-11-8