Tisk…
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400167-1G PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA 9360 CZK
APOSPC400167-1G APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20527917
CAS číslo: 1239463-43-4