Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400166-100MG PC400166-250MG
APOSPC400166-100MGEA 6550 CZK
APOSPC400166-100MG APOSPC400166-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28760261
CAS číslo: 1805653-40-0