Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400164-100MG PC400164-250MG
APOSPC400164-100MGEA 6090 CZK
APOSPC400164-100MG APOSPC400164-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621146
CAS číslo: 2231674-75-0