Tisk…
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 5590 CZK
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621145
CAS číslo: 2231673-99-5