(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400162-100MG
PC400162-250MG
APOSPC400162-100MGEA
5630
CZK
APOSPC400162-100MG
APOSPC400162-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₇BrF₂N₂O·ClH MW: 289.505 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31621144 CAS číslo: 2231675-53-7 |