Tisk…
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 3270 CZK
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂O
MW: 170,116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698406
CAS číslo: 1214388-53-0