Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 15680 CZK
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13173240
CAS číslo: 403660-48-0