Tisk…
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400150-1G PC400150-250MG
APOSPC400150-1GEA 29100 CZK
APOSPC400150-1G APOSPC400150-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27992315
CAS číslo: 1448790-49-5