Tisk…
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC400149-1G PC400149-250MG
APOSPC400149-1GEA 15840 CZK
APOSPC400149-1G APOSPC400149-250MG
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621154
CAS číslo: 2231676-74-5