Tisk…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400148-1G PC400148-250MG
APOSPC400148-1GEA 16200 CZK
APOSPC400148-1G APOSPC400148-250MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₈H₂ClF₆NO
MW: 277,551 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621152
CAS číslo: 2231675-30-0