Tisk…
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400147-1G PC400147-250MG
APOSPC400147-1GEA 57860 CZK
APOSPC400147-1G APOSPC400147-250MG
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₇H₂BrF₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621151
CAS číslo: 2231675-78-6