Tisk…
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400146-1G PC400146-250MG
APOSPC400146-1GEA 29360 CZK
APOSPC400146-1G APOSPC400146-250MG
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₇H₂BrF₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621150
CAS číslo: 2231673-60-0