4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400139-250MG
PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA
22490
CZK
APOSPC400139-250MG
APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31621121 CAS číslo: 2231676-95-0 |