5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400138-250MG
PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA
22490
CZK
APOSPC400138-250MG
APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Vzorec:
C₆H₅ClF₂N₂O MW: 194,567 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31621119 CAS číslo: 2231672-98-1 |