Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400114-250MG PC400114-100MG
APOSPC400114-250MGEA 24800 CZK
APOSPC400114-250MG APOSPC400114-100MG
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28789683
CAS číslo: 1807188-94-8