Tisk…
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 22490 CZK
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄ClF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28751029
CAS číslo: 1805028-61-8