Tisk…
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 12010 CZK
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27995942
CAS číslo: 1707365-38-5