Tisk…
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400109-100MG PC400109-250MG
APOSPC400109-100MGEA 5790 CZK
APOSPC400109-100MG APOSPC400109-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₅BrF₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621153
CAS číslo: 2231674-30-7