Tisk…
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400108-100MG PC400108-250MG
APOSPC400108-100MGEA 5200 CZK
APOSPC400108-100MG APOSPC400108-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621149
CAS číslo: 2231673-76-8