Tisk…
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400107-100MG PC400107-250MG
APOSPC400107-100MGEA 6190 CZK
APOSPC400107-100MG APOSPC400107-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₇BrF₂N₂O
MW: 253.044 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621147
CAS číslo: 2231675-66-2
UN: 2735
ADR: 8 III