Tisk…
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400106-100MG PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA 5200 CZK
APOSPC400106-100MG APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621143
CAS číslo: 2231674-35-2