5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG
PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA
5100
CZK
APOSPC400105-100MG
APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Vzorec:
C₇H₃BrF₂N₂O MW: 249,012 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28734727 CAS číslo: 1805591-98-3 |