Tisk…
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC400104-250MG PC400104-500MG
APOSPC400104-250MGEA 36370 CZK
APOSPC400104-250MG APOSPC400104-500MG
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₆F₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621141
CAS číslo: 2231676-72-3