Tisk…
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400101-1G PC400101-250MG
APOSPC400101-1GEA 16200 CZK
APOSPC400101-1G APOSPC400101-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₇H₂BrClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31621135
CAS číslo: 2231673-26-8