Tisk…
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400099-1G PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA 15940 CZK
APOSPC400099-1G APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec: C₇H₂ClF₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18254428
CAS číslo: 1245915-43-8