1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400097-100MG
PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA
5200
CZK
APOSPC400097-100MG
APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Vzorec:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223.58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29040610 CAS číslo: 1935574-78-9 |